Tisk…
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8744-10G PC8744-1G PC8744-5G
APOSPC8744-10GEA 19840 CZK
APOSPC8744-10G APOSPC8744-1G APOSPC8744-5G
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787059
CAS číslo: 82360-94-9