Tisk…
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8743-1G PC8743-5G
APOSPC8743-1GEA 9560 CZK
APOSPC8743-1G APOSPC8743-5G
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08443971
CAS číslo: 924868-88-2