Tisk…
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8742-10G PC8742-1G PC8742-5G
APOSPC8742-10GEA 992 CZK
APOSPC8742-10G APOSPC8742-1G APOSPC8742-5G
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199,1400 g/mol
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444028
CAS číslo: 392-09-6