Tisk…
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8738-100G PC8738-250G PC8738-25G PC8738-500G
APOSPC8738-100GEA 2480 CZK
APOSPC8738-100G APOSPC8738-250G APOSPC8738-25G APOSPC8738-500G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368738
CAS číslo: 136239-66-2