Tisk…

2,4-Difluoro-5-nitrophenol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8736-1G PC8736-25G PC8736-5G
APOSPC8736-1GEA 622 CZK
APOSPC8736-1G APOSPC8736-25G APOSPC8736-5G
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,09 g/mol
Bod tání: 112…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443942
CAS číslo: 113512-57-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR