Tisk…
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, 2-Bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
PC8735-25G PC8735-5G PC8735-1G PC8735-100G
APOSPC8735-25GEA 3230 CZK
APOSPC8735-25G APOSPC8735-5G APOSPC8735-1G APOSPC8735-100G
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 98%
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Vzorec: C₇H₉BBrF₄N
MW: 273,86 g/mol
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060046
CAS číslo: 878-23-9
EINECS: 212-900-2
UN: 1759
ADR: 8,III