Tisk…
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
PC8732-1G PC8732-5G
APOSPC8732-1GEA 870 CZK
APOSPC8732-1G APOSPC8732-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
4-(Trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₇F₃
MW: 172,15 g/mol
Bod varu: 65…66 °C/40mmHg
Hustota: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075539
CAS číslo: 402-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III