Tisk…
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC8727-5G PC8727-25G PC8727-100G
APOSPC8727-5GEA 622 CZK
APOSPC8727-5G APOSPC8727-25G APOSPC8727-100G
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
MW: 259,00 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861132
CAS číslo: 105529-58-6