Tisk…
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexane-1,6-diyl diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol Diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexamethylene Diacrylate
PC8723-1G PC8723-5G
APOSPC8723-1GEA 870 CZK
APOSPC8723-1G APOSPC8723-5G
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane
Vzorec: C₁₂H₁₀F₈O₄
Hustota: 1,2537 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078412
CAS číslo: 2264-01-9