Tisk…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8721-100G PC8721-25G PC8721-5G
APOSPC8721-100GEA 13030 CZK
APOSPC8721-100G APOSPC8721-25G APOSPC8721-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Bod tání: 176…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155926
CAS číslo: 10009-25-3