Tisk…
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8718-25G PC8718-100G PC8718-250G
APOSPC8718-25GEA 701 CZK
APOSPC8718-25G APOSPC8718-100G APOSPC8718-250G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00274639
CAS číslo: 148893-10-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II