Tisk…
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8717-25G PC8717-5G PC8717-1G PC8717-100G
APOSPC8717-25GEA 1330 CZK
APOSPC8717-25G APOSPC8717-5G APOSPC8717-1G APOSPC8717-100G
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143420
CAS číslo: 176673-72-6