3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8713-1G
PC8713-500MG
APOSPC8713-1GEA
22750
CZK
APOSPC8713-1G
APOSPC8713-500MG
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Vzorec:
C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₂ Bod tání: 250…253 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00664519 CAS číslo: 1164457-90-2 |