2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8712-5G
PC8712-25G
PC8712-50G
PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA
0
CZK
APOSPC8712-5G
APOSPC8712-25G
APOSPC8712-50G
APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Vzorec:
C₆H₄ClF₂N Bod tání: 26…28 °C Hustota: 1,434 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00134427 CAS číslo: 36556-60-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |