Tisk…
3-Fluoroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8703-1G PC8703-250MG PC8703-5G
APOSPC8703-1GEA 1780 CZK
APOSPC8703-1G APOSPC8703-250MG APOSPC8703-5G
3-Fluoroisatoic anhydride
3-Fluoroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄FNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06796569
CAS číslo: 174463-53-7