Tisk…
5-Amino-2-fluorophenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8698-1G
APOSPC8698-1GEA 2150 CZK
APOSPC8698-1G
5-Amino-2-fluorophenol 95+%
5-Amino-2-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127,118 g/mol
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185335
CAS číslo: 100367-48-4