Tisk…
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid, 3-Fluoro-4-methyl-5-iodobenzoic acid
PC8697-1G PC8697-500MG
APOSPC8697-1GEA 1750 CZK
APOSPC8697-1G APOSPC8697-500MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid 95+%
3-Fluoro-5-iodo-4-methylbenzenecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₆FIO₂
MW: 280.04 g/mol
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622791
CAS číslo: 861905-94-4