Tisk…
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8685-100G
APOSPC8685-100GEA 3440 CZK
APOSPC8685-100G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Bod varu: 235 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042578
CAS číslo: 202865-72-3