Tisk…
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 622 CZK
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Bod tání: 184…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862052
CAS číslo: 131747-43-8