Tisk…
4-Fluoroindolin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8677-1G PC8677-5G PC8677-10G
APOSPC8677-1GEA 622 CZK
APOSPC8677-1G APOSPC8677-5G APOSPC8677-10G
4-Fluoroindolin-2-one 97%
4-Fluoroindolin-2-one
Vzorec: C₈H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849992
CAS číslo: 138343-94-9