Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8674-1G PC8674-5G
APOSPC8674-1GEA 996 CZK
APOSPC8674-1G APOSPC8674-5G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, technická kvalita
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime
Vzorec: C₇H₅ClFNO
Bod tání: 133…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00837704
CAS číslo: 443-33-4