Tisk…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8673-1G PC8673-25G PC8673-5G
APOSPC8673-1GEA 622 CZK
APOSPC8673-1G APOSPC8673-25G APOSPC8673-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061229
CAS číslo: 401-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III