Tisk…
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8671-1G PC8671-5G
APOSPC8671-1GEA 744 CZK
APOSPC8671-1G APOSPC8671-5G
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₀FNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00672328
CAS číslo: 198560-68-8