Tisk…
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8655-1G PC8655-25G PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA 622 CZK
APOSPC8655-1G APOSPC8655-25G APOSPC8655-5G
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Bod varu: 204 °C
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134542
CAS číslo: 64113-84-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III