Tisk…
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8651-100MG PC8651-250MG
APOSPC8651-100MGEA 4070 CZK
APOSPC8651-100MG APOSPC8651-250MG
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Vzorec: C₈H₁₀F₅I
Bod varu: 60…70 °C/6mmHg
Hustota: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183509
CAS číslo: 711-17-1