Tisk…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC8647-10G PC8647-2G
APOSPC8647-10GEA 5200 CZK
APOSPC8647-10G APOSPC8647-2G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Vzorec: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220,22 g/mol
Bod tání: 142…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041189
CAS číslo: 1736-72-7