Tisk…
4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8645-1G PC8645-5G
APOSPC8645-1GEA 3120 CZK
APOSPC8645-1G APOSPC8645-5G
4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane 97%
4-Chloro-1,1,1-trifluorobutane
Vzorec: C₄H₆ClF₃
Bod varu: 81 °C
Hustota: 1,2425 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 406-85-9
UN: 1993
ADR: 3,III