Tisk…

3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8644-1G PC8644-250MG
APOSPC8644-1GEA 12370 CZK
APOSPC8644-1G APOSPC8644-250MG
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂
MW: 238,21 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276968
CAS číslo: 886361-00-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR