Tisk…
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8642-10G PC8642-1G PC8642-5G
APOSPC8642-10GEA 47940 CZK
APOSPC8642-10G APOSPC8642-1G APOSPC8642-5G
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₀ClFO₂
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801758
CAS číslo: 886362-12-5