Tisk…
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8641-10G PC8641-1G PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA 32040 CZK
APOSPC8641-10G APOSPC8641-1G APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₉FO₃S
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173430
CAS číslo: 303147-78-6