Tisk…
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8640-10G PC8640-1G PC8640-5G
APOSPC8640-10GEA 38350 CZK
APOSPC8640-10G APOSPC8640-1G APOSPC8640-5G
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂S
Bod tání: 109…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03305618
CAS číslo: 955975-47-0