Tisk…
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8639-500MG PC8639-1G
APOSPC8639-500MGEA 0 CZK
APOSPC8639-500MG APOSPC8639-1G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₈ClFO₂
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201432
CAS číslo: 844878-86-0