Tisk…
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8638-1G PC8638-5G PC8638-10G
APOSPC8638-1GEA 9560 CZK
APOSPC8638-1G APOSPC8638-5G APOSPC8638-10G
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₁F₃N₂O₂
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04124379
CAS číslo: 142818-02-8