Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8637-1G
PC8637-5G
PC8637-10G
APOSPC8637-1GEA
622
CZK
APOSPC8637-1G
APOSPC8637-5G
APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₅F₂NO₄ Bod tání: 49…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689670 CAS číslo: 924868-81-5 |