Tisk…
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 12700 CZK
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
MW: 586,29 g/mol
Bod varu: 171,5 °C/2.3mmHg
Bod tání: 46,5 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085895
CAS číslo: 864-23-3