Tisk…
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8631-1G PC8631-25G PC8631-5G
APOSPC8631-1GEA 3150 CZK
APOSPC8631-1G APOSPC8631-25G APOSPC8631-5G
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Vzorec: C₉H₈FN₅
Bod tání: 243…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973088
CAS číslo: 30530-42-8