Tisk…
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8623-1G PC8623-250MG PC8623-500MG PC8623-5G
APOSPC8623-1GEA 4800 CZK
APOSPC8623-1G APOSPC8623-250MG APOSPC8623-500MG APOSPC8623-5G
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClFNO₂
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689674
CAS číslo: 2344-98-1