Tisk…
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Difluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC8621-5G PC8621-1G PC8621-25G
APOSPC8621-5GEA 3940 CZK
APOSPC8621-5G APOSPC8621-1G APOSPC8621-25G
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
2,4-Difluoro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.1163 g/mol
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689675
CAS číslo: 179011-39-3