Tisk…
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8620-10G PC8620-1G PC8620-5G
APOSPC8620-10GEA 7210 CZK
APOSPC8620-10G APOSPC8620-1G APOSPC8620-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689696
CAS číslo: 566926-08-7