N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8619-10G
PC8619-1G
PC8619-5G
APOSPC8619-10GEA
7210
CZK
APOSPC8619-10G
APOSPC8619-1G
APOSPC8619-5G
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec:
C₉H₃ClF₆N₂O₃ Bod tání: 100…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689680 CAS číslo: 167415-21-6 |