Tisk…
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8618-1G PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA 992 CZK
APOSPC8618-1G APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Vzorec: C₁₁H₇BrF₃NS
MW: 322,15 g/mol
Bod tání: 68…69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04974053
CAS číslo: 850375-27-8