Tisk…

7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid

PC8617-1G PC8617-5G PC8617-10G
APOSPC8617-1GEA 1660 CZK
APOSPC8617-1G APOSPC8617-5G APOSPC8617-10G
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246,21 g/mol
Bod tání: 191…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027110
CAS číslo: 550998-66-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR