Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8615-1G PC8615-5G
APOSPC8615-1GEA 1160 CZK
APOSPC8615-1G APOSPC8615-5G
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₂S
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027109
CAS číslo: 826995-55-5