Tisk…
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8614-10G PC8614-1G PC8614-5G
APOSPC8614-10GEA 16170 CZK
APOSPC8614-10G APOSPC8614-1G APOSPC8614-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NOS
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027148
CAS číslo: 937602-49-8