Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8612-1G
PC8612-5G
APOSPC8612-1GEA
4630
CZK
APOSPC8612-1G
APOSPC8612-5G
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₇F₃O₂S Bod tání: 105…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07371545 CAS číslo: 863118-41-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...