Tisk…
5-Chlor-2-fluorfenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8611-100G PC8611-25G
APOSPC8611-100GEA 8830 CZK
APOSPC8611-100G APOSPC8611-25G
5-Chlor-2-fluorfenol
5-Chlor-2-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116357
CAS číslo: 186589-76-4