Tisk…
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8606-1G PC8606-25G PC8606-5G
APOSPC8606-1GEA 622 CZK
APOSPC8606-1G APOSPC8606-25G APOSPC8606-5G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037220
CAS číslo: 443-81-2
UN: 3261
ADR: 8,III