Tisk…
Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
PC8598-100MG PC8598-1G
APOSPC8598-100MGEA 622 CZK
APOSPC8598-100MG APOSPC8598-1G
Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₇F₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03012932
CAS číslo: 146137-92-0