Tisk…
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8597-1G PC8597-5G
APOSPC8597-1GEA 15310 CZK
APOSPC8597-1G APOSPC8597-5G
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₁F₃INO₃
MW: 437.16 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027149
CAS číslo: 937602-50-1