Tisk…
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8596-1G PC8596-5G
APOSPC8596-1GEA 2110 CZK
APOSPC8596-1G APOSPC8596-5G
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇FO₂S
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027102
CAS číslo: 550998-54-4